Learn More
Nabertherm Ashing Furnace, LVT Series
Designed for ashing in the laboratory. A special air intake and exhaust system allows air exchange of more than 6 times per minute. Incoming air is preheated to ensure a good temperature uniformity.
3529.20€ - 4141.20€
Specifica
Temperatura (sistema metrico) 1100°C
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Controllo della temperatura Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Controllo della temperatura Prezzo Quantità e disponibilità  
15589572
Vedere i documenti
Nabertherm
LV052H1RN1
5 L B410 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15908370
Vedere i documenti
Nabertherm
LV052H1TN1
5 L C450 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15519582
Vedere i documenti
Nabertherm
LV092H1RN1
9 L B410 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
  • Maximum Temperature: 1100 °C
  • Heating from two sides
  • Ceramic heating plates with integral heating element which is safeguarded against fumes and splashing, and easy to replace
  • Air exchange of more than 6 times per minute
  • Good temperature uniformity due to preheating of incoming air
  • Only fiber materials are used which are not classified as carcinogenic according to TRGS 905, class 1 or 2
  • Housing made of sheets of textured stainless steel
  • Dual shell housing for low external temperatures and stability
  • Lift door with hot surface facing away from the operator
  • Solid state relays provide for lownoise operation
  • Defined application within the constraints of the operating instructions
  • NTLog Basic for Nabertherm controller: recording of process data with USB-flash drive
Specifica
Specifica
1100°C