Learn More
ASF/SF2 Mouse anti-Human, Mouse, Rat, Clone: 1A6C5, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
Antigene | ASF/SF2 |
---|---|
Clone | 1A6C5 |
Concentrazione | 1 mg/mL |
Applicazioni | Western Blot, Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Classificazione | Monoclonal |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16888765
|
Proteintech
66671-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16878765
|
Proteintech
66671-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This antibody can recognize all the 3 isoforms (28 kDa,33 kDa and 22 kDa) of SFRS1.
UBE2E2 catalyzes the covalent attachment of ubiquitin to other proteins.Specifica
ASF/SF2 | |
1 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
Alternative splicing factor 1, ASF, ASF 1, ASF/SF2, SF2, SF2p33, SFRS1, SRp30a, SRSF1 | |
SRSF1 | |
IgG1 | |
Protein G | |
Antibody |
1A6C5 | |
Western Blot, Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Mouse, Human, Rat | |
Q07955, Q6PDM2 | |
110809, 6426, 689890 | |
ASF/SF2 Fusion Protein Ag3626 | |
Primary | |
-20°C | |
SRSF1 |