Learn More
Ascorbic Acid, Fine Powder, 200 to 325 Mesh, Multi-Compendial, U.S.P., J.T. Baker™
Codice prodotto. 15527884
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
Imballaggio:
Wide Mouth Amber Glass Bottle
Identificatori chimici
CAS 50-81-7
Formula molecolare C6H8O6
Molecular Weight (g/mol) 176.12
Numero MDL MFCD00064328
InChI Key CIWBSHSKHKDKBQ-DOMZIZNONA-N
Sinonimo l-ascorbic acid, ascorbic acid, vitamin c, l-ascorbate, ascorbate, ascorbicap, l +-ascorbic acid, cevitamic acid, ascoltin, hybrin
PubChem CID 54670067
ChEBI CHEBI:29073
IUPAC Name (2R)-2-[(1S)-1,2-dihydroxyethyl]-3,4-dihydroxy-2H-furan-5-one
SMILES OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O
Specifica
Materiale o nome chimico Ascorbic Acid
Dimensioni maglia 200 to 325 Mesh
Imballaggio Wide Mouth Amber Glass Bottle
Quantità 500 g
Gravità specifica 1L = 1.65kg
Peso formulazione 176.12
Grado Multi-Compendial/USP
Forma fisica Fine Powder