Learn More
Ascorbic Acid, Crystalline Powder, 20 to 200 Mesh, U.S.P. - F.C.C., J.T. Baker™
Codice prodotto. 15557874
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
Imballaggio:
Poly Bottle
Identificatori chimici
CAS 50-81-7
Formula molecolare C6H8O6
Molecular Weight (g/mol) 176.12
Numero MDL MFCD00064328
InChI Key CIWBSHSKHKDKBQ-DOMZIZNONA-N
Sinonimo l-ascorbic acid, ascorbic acid, vitamin c, l-ascorbate, ascorbate, ascorbicap, l +-ascorbic acid, cevitamic acid, ascoltin, hybrin
PubChem CID 54670067
ChEBI CHEBI:29073
IUPAC Name (2R)-2-[(1S)-1,2-dihydroxyethyl]-3,4-dihydroxy-2H-furan-5-one
SMILES OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O
Specifica
Materiale o nome chimico Ascorbic Acid
Dimensioni maglia 20 to 200 Mesh
Imballaggio Poly Bottle
Quantità 500 g
Gravità specifica 1L = 1.65kg
Peso formulazione 176.12
Grado FCC/USP
Forma fisica Crystalline Powder