Learn More
ASCC3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
Antigene | ASCC3 |
---|---|
Concentrazione | 0.41 mg/mL |
Applicazioni | Immunoprecipitation, Western Blot |
Classificazione | Polyclonal |
Coniugato | Unconjugated |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16877564
|
Proteintech
17627-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16867564
|
Proteintech
17627-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This gene encodes a protein that belongs to a family of helicases that are involved in the ATP-dependent unwinding of nucleic acid duplexes. The encoded protein is the largest subunit of the activating signal cointegrator 1 complex that is involved in DNA repair and resistance to alkylation damage. Alternate splicing results in multiple transcript variants.Specifica
ASCC3 | |
Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Rat, Mouse, Human | |
E9PZJ8, F1LPQ2, Q8N3C0 | |
10973, 309887, 77987 | |
ASCC3 Fusion Protein Ag11848 | |
Primary | |
-20°C | |
ASCC3 |
0.41 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
ASC 1 complex subunit p200, ASC1p200, ASCC3, HELIC1, Helicase, ATP binding 1, RNAH, Trip4 complex subunit p200 | |
Ascc3 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |