Learn More
Ascarite™ II, CO2 absorbent, 8 to 20 mesh, product of Arthur H. Thomas Company
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Gas Adsorbent
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Ascarite(II)™, CO2 absorbent, 8 to 20 mesh |
Nota nome | 8- to 20-mesh |
Colore | Brown |
Forma fisica | Granular |
CAS | 81133-20-2, 1310-73-2, 7631-86-9 |
Quantità | 100 g |
Numero MDL | MFCD00132264 |
Imballaggio | Glass Bottle |
Dimensione particelle | Particle size analysis: 8 to 20 mesh |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Ascarite(II)Ò, CO2 absorbent, product of Arthur H. Thomas Company
- Pericolo
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- MIXTURE LIST-Contiene: Sodium hydroxide