Learn More
Thermo Scientific™ Puntali per pipette specialistici con barriera ART™
GREENER_CHOICE
Perform applications accurately and consistently with these specialty pipette tips, which seal when exposed to potential contaminants.
116.77€ - 144.00€
Specifica
Filtrato Con filtro
Da utilizzare con (apparecchiatura) Gilson™ Pipetman™, Thermo Scientific™ Finnpipette™ Focus
Product Line ART
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
10170621
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
2159P
180 µl
144.00€
pezzi 768
Only null left
In stock
Add to basket
10741022
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
2079GB
1000 μL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10771812
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
2279B
1000 µl Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Description
Description
Perform applications consistently and accurately by using Thermo Scientific™ ART™ Barrier Specialty Pipette Tips, which seal when exposed to potential contaminants, trapping them inside the barrier. ART barrier specialty tips are designed to aid in pipetting for a variety of applications. Extended length, Thermo Scientific™ REACH™ tips provide an extra level of contamination control.
Features:
  • Sterile tips are certified free from RNase, DNase and pyrogen
  • Available in sterile, nonsterile and in various packaging options
  • Manufactured according to the industry's highest quality standard
Designed to aid in pipetteting for a variety of applications:
Extended length to prevent contamination by keeping the pipettete shaft from entering the sample vessel
Gel loading for loading acrylamide or agarose gels
Wide orifice genomic for genomic DNA, fragile cell lines and other viscous materials
Solvent Safe for acids, bases and aggressive organic solvents
Compatible with:
SoftFit™ pipette tips provide precise and consistent pipetteting with multichannel pipettetes
Ergonomic pipette tips are designed for Gilson pipetteman™ pipettetes and Thermo Scientific™ Finnpipettete™ Focus pipettetes
Specifications
Specifications
Con filtro
Gilson™ Pipetman™, Thermo Scientific™ Finnpipette™ Focus
ART
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates