Learn More
Thermo Scientific™ ART™ Barrier Reload System
GREENER_CHOICE
Perform applications accurately and consistently without compromising protection with this barrier reload system.
106.00€ - 134.00€
Specifica
Descrizione ART Barrier, Filtered, Sterile, Rack
Filtrato Con filtro
Sterilità Sterile
Colore Natural
Modello ART Barrier
Visualizza altre specifiche
Prodotti 8
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Stile punta Fit for Purpose Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Stile punta Fit for Purpose Prezzo Quantità e disponibilità  
15133566
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
2139-RT
10 μL Standard Sterile and PCR Ready
134.00€
pezzi 960
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
15163566
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
2139-05-RT
10 μL Low Retention Sterile and PCR Ready
120.00€
pezzi 960
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
15173576
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
2149P-RT
20 μl Standard Sterile and PCR Ready
116.00€
pezzi 960
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
15193576
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
2149P-05-RT
20 μL Low Retention Sterile and PCR Ready
120.00€
pezzi 960
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
15163586
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
2069-RT
200 µl Standard Sterile and PCR Ready
106.00€
pezzi 960
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
15183586
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
2069-05-RT
200 μL Low Retention Sterile and PCR Ready
120.00€
pezzi 960
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 25-09-2025
Aggiungi al carrello
15183606
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
2070-RT
300 μL Standard Sterile and PCR Ready
110.00€
pezzi 960
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 03-11-2025
Aggiungi al carrello
15103616
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
2070-05-RT
300 μL Low Retention Sterile and PCR Ready
120.00€
pezzi 960
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Perform applications accurately and consistently — without compromising protection — with the Thermo Scientific™ ART™ Barrier Reload System, which provides an environmentally responsible solution without compromising sterility. With offset wells that allow the tips to stack, this advanced system reduces waste, and saves benchtop and storage space. The ART portfolio is now more complete, making it easier than ever to find a tip to fit virtually any pipette or application in your laboratory.
  • ART barrier tips provide 100% security against aerosols and liquid contamination
  • DNase, RNase, DNA, ATP, PCR Inhibitor, and Endotoxin Free
  • Stackable barrier tip packaging allows for tips to pass through offset holes in lower insert
  • Blister sleeve guide rails align tip inserts for smooth transfer into the rack
  • Outer sleeve protects tips from exterior contamination while refilling inserts
  • Tip packaging option reduces plastic waste
  • Rigid insert design provides reliable tip loading
  • Lot number and description are printed on every insert
Specifica
Specifica
ART Barrier, Filtered, Sterile, Rack
Sterile
ART Barrier
In rack
ART
Con filtro
Natural
DNase, RNase, DNA, ATP, PCR Inhibitor and Endotoxin Free
Universal Fit
Sterile and PCR Ready