Learn More
Standard arsenico, 1000 mg/l in 2% HNO3 (grado di affidabilità), SPEX CertiPrep
Materiali di riferimento con certificazione Traceable-NIST e guida ISO/IEC 34
Marca:  SPEX Certiprep PLAS2-2T
Quantità 250 mL
Imballaggio Triple-leached LDPE bottle
Codice prodotto. 11468619
  • 105.00€ / 250mL
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Standard inorganico prodotto per AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF e altri strumenti di analisi.
AnalyteConcentration
As1000μg/mL
Certifications
Accreditato da A2LA per ISO/IEC 17025 e Guida ISO/IEC 34 e certificato da UL-DQS secondo le norme ISO 9001
Compliance
Conformità allo standard GHS/OSHA
Specifica
Identificatori chimici
7440-38-2, 7697-37-2, 7732-18-5
74.92
RQNWIZPPADIBDY-UHFFFAOYSA-N
CHEBI:27563
[As]
As
MFCD00085309
5359596
arsenic
Specifica
Arsenic Standard
7440-38-2, 7697-37-2, 7732-18-5
As
AA, ICP
RQNWIZPPADIBDY-UHFFFAOYSA-N
[As]
2% HNO3
5359596
CHEBI:27563
Triple-leached LDPE bottle
Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
MFCD00085309
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Certified Reference Material
arsenic
74.92
250 mL
Assurance
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H350-Può provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: hydrochloric acid, arsenic acid