Learn More
Arsenic Standard For ICP, 10,000μg/mL in 5% HNO3, Assurance Grade, SPEX CertiPrep™
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
110.00€ - 241.00€
Identificatori chimici
CAS | 7440-38-2, 7697-37-2, 7732-18-5 |
---|---|
Formula molecolare | As |
Molecular Weight (g/mol) | 74.92 |
Numero MDL | MFCD00085309 |
InChI Key | RQNWIZPPADIBDY-UHFFFAOYSA-N |
PubChem CID | 5359596 |
ChEBI | CHEBI:27563 |
IUPAC Name | arsenic |
SMILES | [As] |
Includes: NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10426922
|
SPEX Certiprep
PLAS2-3Y |
125 mL | Triple-leached LDPE bottle |
110.00€
125mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10406752
|
SPEX Certiprep
PLAS2-3X |
500 mL | Triple-leached LDPE bottle |
241.00€
500mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
Analyte | Concentration |
---|---|
As | 10,000μg/mL |
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Identificatori chimici
7440-38-2, 7697-37-2, 7732-18-5 | |
74.92 | |
RQNWIZPPADIBDY-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:27563 | |
[As] |
As | |
MFCD00085309 | |
5359596 | |
arsenic |
Specifica
Arsenic Standard | |
Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis. | |
MFCD00085309 | |
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation | |
Certified Reference Material | |
arsenic | |
74.92 | |
CHEBI:27563 |
7440-38-2, 7697-37-2, 7732-18-5 | |
As | |
AA, ICP | |
RQNWIZPPADIBDY-UHFFFAOYSA-N | |
[As] | |
5% HNO3 | |
5359596 | |
Assurance |
Sicurezza e movimentazione
Causes skin irritation, serious eye irritation. May cause respiratory irritation
missing translation for 'dotInformation' : Hazardous
Recommended Storage : Ambient
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Informazioni supplementari
- Pericolo
Categoria di pericolo
- cancerogenicità Categoria 1A
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H350-Può provocare il cancro.
Consigli di prudenza
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: nitric acid, arsenic
Product intended for laboratory use only