Learn More
Arsenic Polycrystalline lump, 2-8mm (0.08-0.3 in.), Puratronic™, 99.9999% (Metals basis), Thermo Scientific™
20.45€ - 3360.00€
Identificatori chimici
CAS | 7440-38-2 |
---|---|
Formula molecolare | As |
Molecular Weight (g/mol) | 74.92 |
Numero MDL | MFCD00085309 |
InChI Key | RQNWIZPPADIBDY-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | arsenicals, arsenic, inorganic, arsenic-75, arsen, gray, grey, black, metallic, compounds, colloidal |
PubChem CID | 5359596 |
ChEBI | CHEBI:27563 |
IUPAC Name | arsenic |
SMILES | [As] |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11336698
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013375.03 |
1 g |
20.45€
1g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11356698
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013375.09 |
10 g |
107.00€
10g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11376698
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013375.14 |
25 g |
234.00€
25g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11366698
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013375.22 |
100 g |
657.00€
100g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11346698
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013375.A1 |
1 kg |
3360.00€
1000g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Identificatori chimici
7440-38-2 | |
74.92 | |
RQNWIZPPADIBDY-UHFFFAOYSA-N | |
5359596 | |
arsenic |
As | |
MFCD00085309 | |
arsenicals, arsenic, inorganic, arsenic-75, arsen, gray, grey, black, metallic, compounds, colloidal | |
CHEBI:27563 | |
[As] |
Specifica
Arsenic | |
Gray | |
99.9999% (Metals basis) | |
MFCD00085309 | |
RQNWIZPPADIBDY-UHFFFAOYSA-N | |
arsenic | |
5359596 | |
Odorless |
7440-38-2 | |
Polycrystalline Lump | |
As | |
arsenicals, arsenic, inorganic, arsenic-75, arsen, gray, grey, black, metallic, compounds, colloidal | |
[As] | |
74.92 | |
CHEBI:27563 | |
Gray lump |
Sicurezza e movimentazione
P201-P202-P261-P264b-P270-P271-P281-P301+P310-P304+P340-P308+P313-P311-P330-P501c
H301+H331-H350
missing translation for 'dotInformation' : DOT Class: 6.1, Packaging Group: II
missing translation for 'einecsNumber' : 213-148-6
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures