Learn More
Arsenic(III) sulfide, 99.999% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
For vacuum deposition
122.00€ - 541.00€
Identificatori chimici
CAS | 1303-33-9 |
---|---|
Formula molecolare | As2S3 |
Molecular Weight (g/mol) | 246.02 |
Numero MDL | MFCD00003435 |
InChI Key | CUGMJFZCCDSABL-UHFFFAOYSA-N |
IUPAC Name | diarsenic(3+) trisulfanediide |
SMILES | [S--].[S--].[S--].[As+3].[As+3] |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11364977
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041980.06 |
5 g |
122.00€
5g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11354977
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041980.14 |
25 g |
541.00€
25g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
For vacuum deposition
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
1303-33-9 | |
246.02 | |
CUGMJFZCCDSABL-UHFFFAOYSA-N | |
[S--].[S--].[S--].[As+3].[As+3] |
As2S3 | |
MFCD00003435 | |
diarsenic(3+) trisulfanediide |
Specifica
707°C | |
300°C | |
Fused Lump | |
As2S3 | |
UN1557 | |
CUGMJFZCCDSABL-UHFFFAOYSA-N | |
diarsenic(3+) trisulfanediide | |
246.03 | |
Like rotten eggs |
Arsenic(III) sulfide | |
1303-33-9 | |
(metals basis) | |
MFCD00003435 | |
14,806 | |
[S--].[S--].[S--].[As+3].[As+3] | |
246.02 | |
99.999% | |
3.43 g/mL |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H301-H331
Toxic if swallowed.
Toxic if inhaled.
P201-P202-P261-P264b-P270-P271-P281-P301+P310-P304+P340-P308+P313-P311-P330-P501c
H301+H331-H350
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: ARSENIC COMPOUNDS, SOLID, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 215-117-4
missing translation for 'rtecsNumber' : CG2638000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures