Learn More
Arsenic(III) selenide, 99.999% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11340368
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Used as a vacuum deposition, chalcogenide glass for infrared optics, as it transmits light with wavelengths between 870 nm and 17.2 μm.
Arsenicselenide is used as a vacuum deposition, chalcogenide glass for infrared optics, as it transmits light with wavelengths between 870 nm and 17.2 μm.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1303-36-2
Formula molecolare As2Se3
Molecular Weight (g/mol) 386.76
Numero MDL MFCD00014166
InChI Key WBFMCDAQUDITAS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo arsenic triselenide, diarsenic triselenide, arsenic selenide, arsenous selenide, arsenic sesquiselenide, unii-xws0w0gb8g, diarsenic triselenide asse3, arsenic iii selenide, xws0w0gb8g
PubChem CID 14772
IUPAC Name [(selanylidenearsanyl)selanyl]arsaneselone
SMILES [Se]=[As][Se][As]=[Se]
Specifica
Materiale o nome chimico Arsenic(III) selenide
Punto di fusione 260°C
Forma fisica Powder
Quantità 25 g
Numero UN UN3077
Informazioni di solubilità Soluble in nitric acid. Insoluble in water.
Peso formulazione 386.72
Percent Purity 99.999%
Imballaggio Glass bottle
Gravità specifica 4.75
Densità 4.75