Learn More
Arsenic(III) iodide, 99.999% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11334957
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 7784-45-4 | AsI3 | 455.635 g/mol
Arsenic(III) iodide is useful for preparing organoarsenic compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7784-45-4
Formula molecolare AsI3
Molecular Weight (g/mol) 455.635
Numero MDL MFCD00014170
InChI Key IKIBSPLDJGAHPX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo arsenous triiodide, arsenic iii iodide, arsenic iodide, arsenic triiodide, triiodoarsine, arsenous iodide, hsdb 420, arsen iii-jodid
PubChem CID 24575
IUPAC Name triiodoarsane
SMILES [As](I)(I)I
Specifica
Punti di ebollizione 424°C
Materiale o nome chimico Arsenic(III) iodide
Punto di fusione 140°C
Forma fisica Powder
Quantità 25 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero UN UN1557
Indice di Merck 14,803
Informazioni di solubilità Hydrolyzes slowly in water.
Peso formulazione 455.64
Percent Purity 99.999%
Odore Pungent
Sensibilità Moisture sensitive
Densità 4.39 g/mL