Learn More
ARNTL Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
Antigene | ARNTL |
---|---|
Concentrazione | 0.3 mg/mL |
Applicazioni | Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot |
Classificazione | Polyclonal |
Coniugato | Unconjugated |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16852834
|
Proteintech
14268-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16842834
|
Proteintech
14268-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
The protein encoded by this gene is a basic helix-loop-helix protein that forms a heterodimer with CLOCK. This complex binds an E-box upstream of the PER1 gene, activating this gene and possibly other circadian rhythym-associated genes. Three transcript variants encoding two different isoforms have been found for this gene.Specifica
ARNTL | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Rat, Mouse | |
O00327, Q9EPW1, Q9WTL8 | |
11865, 29657, 406 | |
ARNTL Fusion Protein Ag5586 | |
Primary | |
-20°C | |
ARNTL |
0.3 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
ARNT3, ARNTL, bHLH PAS protein JAP3, bHLHe5, BMAL1, BMAL1c, Brain and muscle ARNT like 1, JAP3, Member of PAS protein 3, MOP3, PASD3, TIC | |
ARNTL | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |
Titolo del prodotto
ARNTL Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech