Learn More
Hecht Karl™ Burette in vetro sodico/AR
Designed with improved special pinch cock with titration screw for precise regulation. VITLab™ Automatic Burettes are standard type with 1.5 times the tolerance of Class AS.
88.00€ - 91.00€
Specifica
Materiale Vetro AR/Vetro sodico-calcico
Graduazioni 0.10mL
Include Tubo di riempimento in plastica, bottiglia in polietilene con buretta con base in plastica
Tolleranza 0.100 ml
Tipo Buretta
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
10023891
Vedere i documenti
Hecht Karl™
40820050
50 ml
91.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 30-07-2025
Aggiungi al carrello
10318731
Vedere i documenti
Hecht Karl™
40820025
25 ml
88.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 08-07-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Schilling burettes
  • Plastic burette clamp, chemical-resistant, allows discharge drop by drop by slightly pushing
  • Polyethylene storage bottles, plastic base
  • Burette fills by slightly pressing the storage bottle displaying automatic zero point adjustment
  • Plastic tubing as riser
  • Upper part of the burette is closed, Pellet titration burette design avoids soiling
  • Burette with Schellbach stripe and fused graduation “ASSISTENT-PERMANENT”, calibrated, faceted outlet tip
Specifica
Specifica
Vetro AR/Vetro sodico-calcico
Tubo di riempimento in plastica, bottiglia in polietilene con buretta con base in plastica
Buretta
0.10mL
0.100 ml