Learn More
Fisherbrand™ Drosophila Vials
Le pareti dritte riducono al minimo la dislocazione degli alimenti, consentendo una sovrapposizione, un riempimento e un inserimento più efficienti
Marca:  Fisherbrand™ AS520
Codice prodotto. 17889948
  • 143.00€ / pezzi 500
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Not Autoclavable
1.15 in.
Straight wall design minimizes the dislodging of food, provides more efficient racking, filling and plugging
95 mm
Polystyrene
Clear
29.21 mm
3.74 in.
Wide
Drosophila Vial, Tray Packed
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Promozioni
Promozioni
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Drosophila Vials > Polystyrene; Wide; 29.21 x 95mm; Tray-Packed