Learn More
Applied Biosystems™ Pellicola ottica adesiva MicroAmp™
Per ridurre le possibilità di contaminazione tra pozzetti e di evaporazione del campione in caso di applicazione a una micropiastra
Specifica
Colore | Optical |
---|---|
Materiale | Poliestere |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | 2720 Thermal Cycler, 6100 Thermal Cycler, 7000 System, 7300 System, 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, GeneAmp 9700, QuantStudio™, SimpliAmp™ Thermal Cycler, StepOnePlus™, Veriti Dx Fast Thermal Cycler, Veriti Dx Thermal Cycler, Veriti Fast Thermal Cycler, Veriti Thermal Cycler, ViiA™ 7 Dx System, ViiA™ 7 System, ViiA™ 7 Dx Fast System, QuantStudio™ Dx, 7500 Fast Dx System, ViiA™ 7 Fast System, ProFlex™ PCR System |
Shipping Condition | Room Temperature |
Product Type | Film, Seal, or Applicator |
Includes: 100 coperture ottiche adesive
Descrizione
Ideato per piastre MicroAmp a 96 pozzetti e a 384 pozzetti
- L'adesivo a pressione offre buona tenuta su tutti i pozzetti
- Non interferisce con la lettura dei campioni
- Sistema Press-N-Seal: allineare con la piastra, quindi premere per sigillare
- Facile da applicare — non si attacca al guanto
- Questa pellicola adesiva, otticamente trasparente, consente di sigillare i campioni all'interno dei pozzetti delle micropiastre per ridurre le possibilità di contaminazioni incrociate tra pozzetti e garantire dati PCR in tempo reale
- È sufficiente staccare il retro dalla pellicola adesiva e applicare con decisione sulla parte superiore della micropiastra. È possibile impilare le micropiastre e leggere i campioni come di consueto riducendo le possibilità di contaminazione dei campioni
PCR e PCR in tempo reale, PCR in tempo reale (qPCR)
Order Info
Condizioni di spedizione: Temperatura ambiente
Specifica
Optical | |
2720 Thermal Cycler, 6100 Thermal Cycler, 7000 System, 7300 System, 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, GeneAmp 9700, QuantStudio™, SimpliAmp™ Thermal Cycler, StepOnePlus™, Veriti Dx Fast Thermal Cycler, Veriti Dx Thermal Cycler, Veriti Fast Thermal Cycler, Veriti Thermal Cycler, ViiA™ 7 Dx System, ViiA™ 7 System, ViiA™ 7 Dx Fast System, QuantStudio™ Dx, 7500 Fast Dx System, ViiA™ 7 Fast System, ProFlex™ PCR System | |
Film, Seal, or Applicator | |
Pressure Sensitive |
Poliestere | |
Room Temperature | |
MicroAmp | |
96/384-well Plate |