Learn More
Applied Biosystems™ Piastra di reazione ottica con codice a barre MicroAmp™ da 96 pozzetti
Ottimizzato per garantire una temperatura uniforme e accurata senza pari, per un'amplificazione PCR rapida ed efficiente
Specifica
Codice a barre | Includes Barcode |
---|---|
Certificazione/Conformità | Certified DNA/RNase Free |
Product Line | MicroAmp |
Colore | Optical |
Product Type | Microplate |
Descrizione
- Realizzazione in un pezzo unico di polipropilene rigido nel formato da 96 pozzetti
- Compatibile con i sistemi PCR in tempo reale e con i termociclatori Applied Biosystems da 96 pozzetti
- Smerigliato per ridurre al minimo l'interferenza della fluorescenza proveniente dai pozzetti del blocco del ciclatore
- Schermato per eliminare le piastre autofluorescenti
- Il design esclusivo offre una barriera all'aria ambiente per garantire l'uniformità della temperatura da pozzetto a pozzetto
- Ogni piastra di reazione è dotata di un'etichetta con numero di serie univoco (codice a barre) di otto caratteri, leggibile sia dall'utente che da una macchina per evitare errori di tracciamento
- Capacità: 96 provette da 0.2 ml
- Piattaforma: termociclatore 2720, analizzatore genetico 3130, analizzatore genetico 3130xl, analizzatore genetico 3500 Dx, analizzatore genetico 3500, analizzatore genetico 3500xL Dx, analizzatore genetico 3500xL, analizzatore DNA 3730, analizzatore DNA 3730xl, PrepStation acidi nucleici 6100, sistema 7000, sistema 7300, sistema 7500, sistema 7900HT, GeneAmp™ 9700, sistema PCR ProFlex™, QuantStudio™, QuantStudio™ Dx, termociclatore SimpliAmp™, termociclatore Veriti™ Dx, termociclatore Veriti, sistema ViiA™ 7 Dx, sistema ViiA 7
PCR, PCR & PCR in tempo reale, PCR in tempo reale (qPCR)
Order Info
Condizioni di spedizione: Ambiente
Specifica
Includes Barcode | |
MicroAmp | |
Microplate | |
Semi | |
0.3 mL | |
0.2 mL |
Certified DNA/RNase Free | |
Optical | |
Thermal Cycler, Genetic Analyzer, DNA Analyzer | |
Polypropylene | |
96 | |
Standard |