Learn More
Applied Biosystems™ Barrettes de 8 bouchons optiques MicroAmp™
Le joint étanche minimise l’évaporation et la contamination
Marque: Applied Biosystems™ 4323032
107.10 EUR valable jusqu'au 2025-09-30
Utilisez le code promo "24076" pour bénéficier de cette offre.
Description
Conçu avec un profil à plateau plat pour s’adapter aux barrettes de tubes MicroAmp et aux plaques de 96 puits. Validé pour PCR en temps réel.
- Ne gêne pas la lecture des échantillons
- Assure une étanchéité parfaite pour minimiser l’évaporation
- Facile à appliquer et à retirer
- Évaporation minimisée
- Utilisez des bandelettes de bouchons MicroAMP pour sceller les tubes et réduire les risques de contamination dans les puits d’échantillons et garantir des résultats fiables
- Facilité d’utilisation
- Utilisez l’outil d’installation des bouchons MicroAmp (vendu séparément) pour pousser les bouchons vers le bas et former un joint étanche Lorsque vous êtes prêt, il suffit de décoller les capuchons à l’aide des languettes situées à l’extrémité
- La nouvelle conception des bouchons optiques présente une géométrie d’étanchéité optimisée tout en offrant une excellente clarté optique et un fond à faible fluorescence.
Pour les applications de PCR en point final, utilisez des bandelettes de bouchon MicroAMP avec un profil de dessus bombé.
PCR et PCR en temps réel, PCR en temps réel (qPCR)
Spécification
Certifié exempt d’ADN / RNase | |
0,2 ml | |
Thermocycleurs ou systèmes de PCR en temps réel | |
Polypropylène | |
Rapidité | |
Bouchons plats optiquement transparents | |
300 tubes à barrettes |
Optique | |
300 barrettes | |
MicroAmp™ | |
Barrette de 8 bouchons fixés pour une utilisation avec des tubes individuels de 0,2 ml, des tubes à barrettes (0,1 ou 0,2 ml) ou des plaques de 48 ou 96 puits. | |
Température ambiante | |
48/96 | |
Barrette Optical de 8 tubes |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.