Learn More
Applied Biosystems™ Piastra per reazione ottica veloce MicroAmp™ con 96 pozzetti da 0.1 ml
Riduce il tempo di reazione della PCR da 2 ore a 25 minuti
Specifica
Codice a barre | Includes Barcode |
---|---|
Certificazione/Conformità | Certified DNA/RNase Free |
Product Line | MicroAmp |
Colore | Optical |
Product Type | Microplate |
Descrizione
- Componente essenziale del sistema PCR Applied Biosystems Fast
- Massima conducibilità termica per cicli termici di precisione
- Risultati PCR riproducibili, specifici e sensibili in soli 25 minuti
- Convalidato con altri componenti del sistema per risultati costanti
- Ogni piastra di reazione è dotata di un'etichetta con numero di serie univoco (codice a barre) di otto caratteri, leggibile sia dall'utente che da una macchina per evitare errori di tracciamento
- Maggiore contatto termico per un riscaldamento più rapido e uniforme
- Il design avanzato aumenta notevolmente il contatto termico con il termociclatore rapido Applied Biosystems Veriti™ da 96 pozzetti
- Lo spessore uniforme dei pozzetti consente lo svolgimento del processo PCR sui campioni in modo uniforme
- Piattaforma: analizzatore genetico 310, analizzatore genetico 3130, analizzatore genetico 3130xl, analizzatore genetico 3500 Dx, analizzatore genetico 3500, analizzatore genetico 3500xL Dx, analizzatore genetico 3500xL, analizzatore DNA 3730, analizzatore DNA 3730xl, sistema 7500 Fast Dx, sistema 7500 Fast, sistema 7900HT Fast, StepOnePlus™, termociclatore Veriti™ Dx Fast, termociclatore Veriti Fast, sistema ViiA™ 7 Dx Fast, sistema ViiA 7 Fast
PCR rapida in tempo reale, PCR, PCR & PCR in tempo reale, PCR in tempo reale (qPCR)
Order Info
Condizioni di spedizione: Ambiente
Specifica
Includes Barcode | |
MicroAmp | |
Microplate | |
Semi | |
0.2 mL | |
0.1 mL |
Certified DNA/RNase Free | |
Optical | |
Thermal Cycler, Genetic Analyzer, DNA Analyzer | |
Polypropylene | |
96 | |
Fast |