Learn More
Applied Biosystems™ MagMAX™ Express-96 Deep Well Plates
For automated magnetic bead separation and processing
Marca:  Applied Biosystems™ 4388476
Codice prodotto. 10545785
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Designed for use with MagMAX Express-96 Deep Well Magnetic Particle Processors
  • Sample input volume for deep well configuration is 100 to 1000μL per well
Animal Health, Animal Health Sample Preparation, Automated Nucleic Acid Purification, Automated Total RNA Isolation, Automated Viral DNA/RNA Purification, DNA & RNA Purification & Analysis, RNA Extraction, Total RNA Isolation, Total RNA from Animal Cells & Tissues, Total RNA from Bacterial Samples, Total RNA from Blood, Viral RNA/DNA Purification
Order Info
Shipping Condition: Room Temperature
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
100 to 1000 μL
MagMAX Express-96 Deep Well Magnetic Particle Processor
MagMAX