Learn More
Extract All DNA Extract All Reagents Kit
Provides PCR-ready DNA from a wide variety of sample types, ranging from blood to buccal swabs to plant tissues, in 5 minutes
Specifica
Content And Storage | Store at 2–8°C. |
---|---|
Linea di prodotti | Extract All |
Tipo di reagente | Cell Lysis Buffer |
Durata del test | 5 min |
Forma | Liquid |
Descrizione
Simply mix your sample with the DNA lysis solution provided. Incubate for 3 minutes and add the DNA stabilizing solution, also provided.
After extraction, robust PCR amplification can be completed using TaqMan™ GTXpress™ Master Mix or TaqMan™ OpenArray™ Genotyping Master Mix (pre-amplified sample only), depending on your application. PCR can be performed using either Fast or Standard mode thermal cycling conditions. The DNA Extract All Reagents Kit is included in the TaqMan Sample-to-SNP Kit, so workflow details can be found in the TaqMan™ Sample-to-SNP user guide.
Thermal cycling conditions should be followed according to the master mix being used. TaqMan™ GTXpress™ Master Mix is required for PCR amplification of sample prepared using the DNA Extract All Reagents Kit. If sample has undergone preamplification, OpenArray™ Genotyping Master Mix may also be used.
Recommended Storage
Store at 2° to 8°C.
Specifica
Store at 2–8°C. | |
Cell Lysis Buffer | |
Liquid |
Extract All | |
5 min |
Sicurezza e movimentazione
- DNA Extract All Reagents Kit
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: Sodium hydroxide