Learn More
Thermo Scientific Chemicals Aphidicolin
A DNA polymerase inhibitor, blocks the cell cycle at the early S-phase | CAS: 38966-21-1 | C20H34O4, C20H34O4 | 338.49 g/mol
156.00€ - 572.00€
Identificatori chimici
CAS | 38966-21-1 |
---|---|
Formula molecolare | C20H34O4 |
Sinonimo | APC |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15453039
|
Thermo Scientific Chemicals
J60236.M^ |
1 mg |
156.00€
1mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15443039
|
Thermo Scientific Chemicals
J60236.#0 |
5 mg |
572.00€
5mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
A DNA polymerase inhibitor. Blocks the cell cycle at the early S-phase
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
38966-21-1 | |
C20H34O4 | |
APC |
Specifica
White | |
A DNA polymerase inhibitor. Blocks the cell cycle at the early S-phase | |
C20H34O4 | |
APC | |
Soluble in DMSO or methanol. Insoluble in water. Store solutions at -20° | |
Cyrstalline powder | |
NOFOAYPPHIUXJR-APNQCZIXSA-N | |
(1S,2S,5R,6R,7R,10S,12R,13R)-6,13-bis(hydroxymethyl)-2,6-dimethyltetracyclo[10.3.1.0¹,¹⁰.0²,⁷]hexadecane-5,13-diol |
2°C to 8°C | |
38966-21-1 | |
338.48 | |
224°C | |
Aphidicolin | |
4689958 | |
C[C@@]1(CO)[C@H](O)CC[C@@]2(C)[C@H]1CC[C@H]1C[C@@H]3C[C@]21CC[C@]3(O)CO | |
338.49 |
Sicurezza e movimentazione
Recommended Storage : Keep cold