Learn More
dbo sieges AP6 Polyurethane Stool
Stool made of polyurethane steel for use in workshops and garages.
167.00 - 9575.43
Specificatie
Verstelbaar | Height |
---|---|
Framemateriaal | Steel |
Aantal | 1 Ea. |
Materiaal zitting | Polyurethane |
Garantie | 5 Years |
Productcode | Merk | Zittinghoogte | Met wielen | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Productcode | Merk | Zittinghoogte | Met wielen | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
15724308
|
dbo sieges
AP6B1D1NE2 |
Standard | Yes |
167.00
1 stuk |
|
||||
15734308
|
dbo sieges
AP6B1D1NE3 |
Standard | No |
174.72
1 stuk |
|
||||
15744308
|
dbo sieges
AP6B2D1NE2 |
Medium | Yes |
177.84
1 stuk |
|
||||
15754308
|
dbo sieges
AP6B2D1NE3 |
Medium | No |
9575.43
|
![]() |
||||
15764308
|
dbo sieges
AP6B3D1NE3 |
High | No |
170.00
1 stuk |
|
||||
Beschrijving
- Available in different central cylinder heights.
- Seat of molded polyurethane on wooden structure with inserts.
- Height adjustment.
- Five-spoke base of injected nylon and fiberglass.
- Available with caster or slider feet.
Specificatie
Height | |
1 Ea. | |
5 Years | |
No | |
Stool |
Steel | |
Polyurethane | |
No | |
No |