Learn More
Antimony(V)-chloride, 99%, anhydrous, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10636412
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1 kg
Imballaggio:
Glass bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
C-X bond formation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7647-18-9
Formula molecolare Cl5Sb
Molecular Weight (g/mol) 299.02
Numero MDL MFCD00011213
InChI Key VMPVEPPRYRXYNP-UHFFFAOYSA-I
Sinonimo antimony v chloride, antimony pentachloride, pentachloroantimony, antimony perchloride, antimony chloride sbcl5, antimonpentachlorid, antimoonpentachloride, perchlorure d'antimoine, pentachlorure d'antimoine, antimonpentachlorid german
PubChem CID 24294
IUPAC Name pentachloro-$l^{5}-stibane
SMILES Cl[Sb](Cl)(Cl)(Cl)Cl
Specifica
Punti di ebollizione 92.0°C (30.0 mmHg)
Materiale o nome chimico Antimony(V)-chloride
Punto di fusione 2.8°C
Nota nome 99%
Colore Colorless to Yellow
Forma fisica Liquid
Quantità 1 kg
Intervallo percentuale saggio 98.5% min
Formula lineare SbCl5
Fieser 01,42; 04,21; 05,18; 06,22; 07,12; 15,14; 17,17
Indice di Merck 15, 686
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts with water forming hcl and antimonyoxide. Other solubilities: soluble in hcl, carbon disulfide, dichloromethane, soluble in an aqueous solution of tartaric acid,, ccl4 and chloroform
Peso formulazione 299.01
Percent Purity 99%
Imballaggio Glass bottle
Gravità specifica 2.36
Densità 2.3600g/mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Antimony(V)-chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.