Learn More
Antimony trichloride, 99.5%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10428463
Click to view available options
Quantità:
500 g
2 kg
10 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Glass bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10025-91-9
Formula molecolare Cl3Sb
Molecular Weight (g/mol) 228.11
Numero MDL MFCD00011212
InChI Key FAPDDOBMIUGHIN-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo antimony trichloride, trichlorostibine, antimony chloride, antimony iii chloride, stibine, trichloro, antimontrichlorid, antimonous chloride, butter of antimony, antimony butter, caustic antimony
PubChem CID 24814
ChEBI CHEBI:74856
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Sb+3]
Specifica
Punti di ebollizione 223°C
Materiale o nome chimico Antimony trichloride
Punto di fusione 73°C
Colore Colorless
Forma fisica Liquid
Quantità 10 kg
Intervallo percentuale saggio 99.4% min. (Iodimetry)
Formula lineare SbCl3
Fieser 08,19
Indice di Merck 15, 696
Informazioni di solubilità Solubility in water: 100g/L (25°C). Other solubilities: soluble in diluted hcl,,soluble in chloroform (+/- 22%),soluble in alcohol,benzene,carbon disulfide,,acetone,tartaric acid,ccl4,insoluble in pyridine,quinoline,organic bases
IUPAC Name antimony(3+) trichloride
Peso formulazione 228.11
Percent Purity 99.50%
Imballaggio Flacone in plastica
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Antimony trichloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.