Learn More
Antimony pieces, 5mm (0.2in) & down, 99.9999% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
99.29€ - 1914.53€
Identificatori chimici
CAS | 7440-36-0 |
---|---|
Formula molecolare | Sb |
Molecular Weight (g/mol) | 121.76 |
Numero MDL | MFCD00011211 MFCD00134030 |
InChI Key | WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | powder, stibium metallicum, antimony, metallic, antimony, elemental, stibanylidyne, unii-9it35j3uv3, antymonowodor polish, unii-0vkz97k3ub, 0vkz97k3ub, antimonwasserstoffes german |
PubChem CID | 5354495 |
ChEBI | CHEBI:30304 |
IUPAC Name | antimony |
SMILES | [Sb] |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11341788
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011676.09 |
10 g |
99.29€
10g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11351788
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011676.18 |
50 g |
389.94€
50g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11361788
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011676.30 |
250 g |
1914.53€
250g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
7440-36-0 | |
121.76 | |
WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N | |
5354495 | |
antimony |
Sb | |
MFCD00011211 MFCD00134030 | |
powder, stibium metallicum, antimony, metallic, antimony, elemental, stibanylidyne, unii-9it35j3uv3, antymonowodor polish, unii-0vkz97k3ub, 0vkz97k3ub, antimonwasserstoffes german | |
CHEBI:30304 | |
[Sb] |
Specifica
Antimony | |
7440-36-0 | |
6.68 g/cm3 | |
Sb | |
powder, stibium metallicum, antimony, metallic, antimony, elemental, stibanylidyne, unii-9it35j3uv3, antymonowodor polish, unii-0vkz97k3ub, 0vkz97k3ub, antimonwasserstoffes german | |
[Sb] | |
121.76 | |
CHEBI:30304 | |
Pieces |
Silver to Gray | |
Silver Gray pieces | |
99.9999% (Metals basis) | |
MFCD00011211 MFCD00134030 | |
WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N | |
antimony | |
5354495 | |
Odorless |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'einecsNumber' : 231-146-5
missing translation for 'rtecsNumber' : CC4025000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures