Learn More
Antimony pentafluoride, 99+%
Codice prodotto. 10317790 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
CAS: 7783-70-2 | F5H8Sb | 224.82 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
C-X bond formation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7783-70-2
Formula molecolare F5H8Sb
Molecular Weight (g/mol) 224.82
Numero MDL MFCD00011219
InChI Key VBKPQOIVRXDIEL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo antimony pentafluoride, antimony v fluoride, pentafluoroantimony, antimony v pentafluoride, antimony fluoride sbf5, hsdb 442, antimonypentafluoride, pentafluorostibine, pentafluorostiborane
IUPAC Name antimony pentafluoride
SMILES F.F.F.F.F.[SbH3]
Specifica
Punti di ebollizione 149.4°C
Materiale o nome chimico Antimony pentafluoride
Punto di fusione 7.0°C
Nota nome 99.5+%
Colore White
Forma fisica Shiny Flakes or Powder
Quantità 100 g
Intervallo percentuale saggio 99+%
Formula lineare SbF5
Fieser 05,19; 06,23; 09,2
Indice di Merck 15, 687
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts with water. Other solubilities: forming hf and antimonyoxide, soluble in kf and liquid so2
Peso formulazione 216.74
Percent Purity ≥99%
Imballaggio Plastic Bottle packed in tin can
Gravità specifica 2.99
Densità 2.9900g/mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Antimony pentafluoride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.