Learn More
Antimony(III) oxide, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11904161
Click to view available options
Quantità:
100 g
1 kg
5 kg
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1309-64-4
Formula molecolare O3Sb2
Molecular Weight (g/mol) 291.52
Numero MDL MFCD00011214
InChI Key GHPGOEFPKIHBNM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo Antimony trioxide
IUPAC Name diantimony(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Sb+3].[Sb+3]
Specifica
Punti di ebollizione 1550°C
Materiale o nome chimico Antimony(III) oxide
Punto di fusione 656°C
Quantità 5 kg
Intervallo percentuale saggio 99% min. (Sb2O3)
Formula lineare Sb2O3
Indice di Merck 15,699
Informazioni di solubilità Solubility in water: 2.7mg/l (20°C). Other solubilities: slightly soluble in hot water,soluble in conc. hcl,acetic acid,sulfuric acids,,solutions of alkali hydroxides
Peso formulazione 291.42
Percent Purity ≥99%
Imballaggio Flacone in plastica
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Antimony(III) oxide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.