Learn More
Antimony(III) oxide, 99%
Codice prodotto. p-7081233
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2500 g
Dimensione della confezione:
100g
2500g
500g
CAS: 1309-64-4 | O3Sb2 | 291.52 g/mol
Antimony(III) oxide is used as a catalyst, vulcanization of rubber, an opacifying agent for glasses, ceramics and enamels. It is used as a flame retardant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Antimony(III) oxide is used as a catalyst, vulcanization of rubber, an opacifying agent for glasses, ceramics and enamels. It is used as a flame retardant.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Store in cool, dry conditions in well sealed containers. Store away from strong oxidizing agents. Keep container tightly closed.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1309-64-4
Formula molecolare O3Sb2
Molecular Weight (g/mol) 291.52
Numero MDL MFCD00011214
InChI Key GHPGOEFPKIHBNM-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name diantimony(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Sb+3].[Sb+3]
Specifica
Punti di ebollizione 1550°C (sublimation)
Materiale o nome chimico Antimony (III) oxide
Punto di fusione 656°C
Quantità 100 g
Indice di Merck 14,711
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 291.5
Percent Purity 99%
Odore Odorless
Densità 5.67
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Antimony(III) oxide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Antimony oxide