Learn More
Antimony(III) n-butoxide, 99+%, Thermo Scientific™
Preparation of coatings, as a catalyst
23.11€ - 327.00€
Identificatori chimici
CAS 2155-74-0
Formula molecolare C12H27O3Sb
Molecular Weight (g/mol) 341.105
Numero MDL MFCD00015238
InChI Key YGBFTDQFAKDXBZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo antimony iii butoxide, 1-butanol, antimony 3+ salt, antimony iii n-butoxide, tributoxystibine, antimony 3+ tributan-1-olate, acmc-20als1, antimony iii butan-1-olate, antimony 3+ ; butan-1-olate, antimony 3+ ion tris butan-1-olate, antimony 3+ tris butan-1-olate
PubChem CID 102217
IUPAC Name antimony(3+);butan-1-olate
SMILES CCCC[O-].CCCC[O-].CCCC[O-].[Sb+3]
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11359428
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
043295.04
2 g Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11339428
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
043295.09
10 g Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11349428
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
043295.18
50 g Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifica
Identificatori chimici
2155-74-0
341.105
YGBFTDQFAKDXBZ-UHFFFAOYSA-N
102217
CCCC[O-].CCCC[O-].CCCC[O-].[Sb+3]
C12H27O3Sb
MFCD00015238
antimony iii butoxide, 1-butanol, antimony 3+ salt, antimony iii n-butoxide, tributoxystibine, antimony 3+ tributan-1-olate, acmc-20als1, antimony iii butan-1-olate, antimony 3+ ; butan-1-olate, antimony 3+ ion tris butan-1-olate, antimony 3+ tris butan-1-olate
antimony(3+);butan-1-olate
Specifica
Antimony (III) n-butoxide
1.264 g/mL
>110°C (230°F)
MFCD00015238
Moisture sensitive
Soluble in anhydrous butanol
CCCC[O-].CCCC[O-].CCCC[O-].[Sb+3]
341.105
341.1
Liquid
2155-74-0
133°C to 135°C (0.4 mmHg)
C12H27O3Sb
UN3082
antimony iii butoxide, 1-butanol, antimony 3+ salt, antimony iii n-butoxide, tributoxystibine, antimony 3+ tributan-1-olate, acmc-20als1, antimony iii butan-1-olate, antimony 3+ ; butan-1-olate, antimony 3+ ion tris butan-1-olate, antimony 3+ tris butan-1-olate
YGBFTDQFAKDXBZ-UHFFFAOYSA-N
antimony(3+);butan-1-olate
102217
≥99%
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H302-H332
Harmful if swallowed.
Harmful if inhaled.
P261-P264b-P270-P271-P301+P312-P304+P340-P312-P330-P501c
H302+H332
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 9; Packing Group: III; Proper Shipping Name: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 218-456-6
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures