Learn More
Antimony(III) iodide, ultra dry, 99.999% (metals basis)
Codice prodotto. p-7058592
Click to view available options
Quantità:
2 g
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
2g
50g
CAS: 7790-44-5 | I3Sb | 502.47 g/mol
Antimony(III) iodide is used as a dopant in the preparation of thermoelectric materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Confezionato in ampolle in atmosfera di argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7790-44-5
Formula molecolare I3Sb
Molecular Weight (g/mol) 502.47
Numero MDL MFCD00016322
InChI Key KWQLUUQBTAXYCB-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo antimony iii iodide, stibine, triiodo, antimony triiodide, antimon iii iodid, antimony iodide sbi3, antimony iodide, antimony iii iodide, ultra dry, antimony iii triiodide, hsdb 437, triiodostibine #
PubChem CID 24630
IUPAC Name triiodostibane
SMILES [Sb+3].[I-].[I-].[I-]
Specifica
Punti di ebollizione 420°C
Materiale o nome chimico Antimony (III) iodide
Punto di fusione 168°C
Nota nome Ultra dry
Forma fisica Powder
Quantità 2 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero UN UN3260
Indice di Merck 14,710
Informazioni di solubilità Soluble in benzene,alcohol,acetone,CS2,HCl,KI,SnCl4,C2H7N. Insoluble in CHCl3,and CCl4.Soluble in benzene,alcohol,acetone,carbondisulfide,hydrochloric acid,potassium iodide,tinterachloride,dimethylamine. Slightly soluble in ethanol and acetone. Insoluble in chloroform and carbonterachloride.
Peso formulazione 502.46
Percent Purity 99.999%
Odore Acrid
Imballaggio Ampule
Sensibilità Moisture sensitive
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Antimony(III) iodide, ultra dry
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P391-Raccogliere il materiale fuoriuscito.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Antimony(III) iodide