Learn More
Antimony(III) iodide, ultra dry, 99.998% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11373837
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Confezionato in ampolle in atmosfera di argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7790-44-5
Formula molecolare I3Sb
Molecular Weight (g/mol) 502.47
Numero MDL MFCD00016322
InChI Key KWQLUUQBTAXYCB-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo antimony iii iodide, stibine, triiodo, antimony triiodide, antimon iii iodid, antimony iodide sbi3, antimony iodide, antimony iii iodide, ultra dry, antimony iii triiodide, hsdb 437, triiodostibine #
PubChem CID 24630
SMILES [Sb+3].[I-].[I-].[I-]
Specifica
Punti di ebollizione 420°C
Materiale o nome chimico Antimony(III) iodide
Punto di fusione 168°C
Nota nome Ultra dry
Forma fisica Beads
Quantità 25 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero UN UN3260
Indice di Merck 14,710
Informazioni di solubilità Decomposed by water to SbOI.
IUPAC Name triiodostibane
Peso formulazione 502.46
Percent Purity 99.998%
Odore Acrid
Imballaggio Ampule
Sensibilità Moisture sensitive