Learn More
Contec™ Panni Anticon™ MicroQuilt
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
I panni ™ Anticon™ MicroQuilt Contec combinano la pulizia e la capacità assorbente di Quiltec™ con la capacità di captazione delle particelle in microfibra di Anticon™ Gold Sorb.
Marca:  Contec™ 495758-738
898.29 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 16233972
  • 1325.00€ / pezzi 500
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 06-08-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Panni laminati a 2 veli
  • Panni più forti e assorbenti
  • Tasche imbottite tra gli strati di tessuto, aumentano la capacità assorbente
  • Rilasciano prontamente il liquido sulla superficie quando necessario
  • Filato unico in microfibra di poliestere
  • Offre un'eccellente rimozione dei residui e delle particelle anche quando è asciutto
  • Rapida ed elevata capacità di assorbimento per un eccellente controllo delle fuoriuscite
  • Buona compatibilità con i solventi
  • Ideali per l’uso con un’ampia gamma di disinfettanti e soluzioni
  • I bordi sigillati riducono la generazione di particelle e fibre, riducendo la possibilità di contaminazione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Panno
30.48 cm
30.48 cm
Impilati piatti
12 pollici. x 12 pollici (30,48 cm x 30,48 cm)
25 panni/sacchetto, 20 sacchetti/confez.
Sterile
12 pollici
12 pollici
Microfibra di poliestere
Sigillati
Applicazioni in camera bianca che richiedono un’elevata capacità assorbente e una rimozione superiore dei contaminanti
2-ply