Learn More
Contec™ Panni Anticon™ Gold HeavyWeight™
Prodotti in 100% poliestere a filamento continuo con struttura a doppia maglia interlock indemagliabile. I panni Anticon™ Gold HeavyWeight™ Contec™ hanno bordi sigillati per ridurre la dispersione di particelle e fibre.
789.00€ - 805.00€
Specifica
Product Type | Panni per camera bianca |
---|---|
Lunghezza (sistema imperiale) | 9 in. |
Lunghezza (sistema metrico) | 23 cm |
Larghezza (sistema imperiale) | 9 pollici |
Larghezza (sistema metrico) | 23 cm |
Codice del prodotto | Marca | Quantità confezione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità confezione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16338147
![]() |
Contec™
GDHW0101 |
150/sacchetto, 8 sacchetti/confez. |
789.00€
pezzi 1200 |
Spedizione stimata: 03-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10470225
![]() |
Contec™
492224-789 |
2 sacchetti x 75 panni, 8 sacchetti/confez. |
805.00€
pezzi 1200 |
Spedizione stimata: 26-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
Anticon Gold HeavyWeight utilizza una tecnologia tessile brevettata che gli conferisce caratteristiche di assorbimento superiori per le applicazioni critiche. I bordi sigillati proprietari di questi panni consentono di utilizzare il 100% del panno per la pulizia senza la preoccupazione di danneggiare le superfici delicate. Inoltre, i bordi sigillati consentono di ridurre la dispersione di particelle e fibre. Il basso numero di particelle e fibre sub-micron dei panni Anticon Gold HeavyWeight li rende ideali per l’uso negli ambienti più critici. Lavati e confezionati in camera bianca. Disponibili anche con Particle Attraction Technology (P.A.T.).
Caratteristiche & vantaggi:
- Consigliati per ambienti di classe ISO 3-8
- Bordi sigillati per ridurre la dispersione di particelle e fibre
- Basso numero di particelle e fibre sub-micron
- Rapida ed elevata capacità di assorbimento dei liquidi per un eccellente controllo delle fuoriuscite
- Elevata resistenza alla tensione per prevenire strappi e lacerazioni nelle attività di pulizia più difficili
- Realizzato in 100% poliestere a filamento continuo e sottoposto a specifici trattamenti per garantire un'igiene e un'assorbenza migliori
- Lavati in camera bianca
- Testati in conformità alle pratiche consigliate IEST per la valutazione dei materiali per la pulizia di ambienti critici
- Disponibili in confezioni sfuse e impilate
- Disponibili anche con Particle Attraction Technology (P.A.T.)
Specifica
Panni per camera bianca | |
23 cm | |
23 cm | |
23 x 23 cm (9 x 9 pollici) |
9 in. | |
9 pollici | |
Poliestere |