Learn More
anti-IgM, κ, Mouse, PE-Cy™7, Clone: G155-228, BD
Marca: BD Biosciences 560856
252.52 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Flow Cytometry
Specifica
Flow Cytometry | |
PE-Cyanine7 | |
Affinity Purified | |
4°C |
G155-228 | |
Mouse | |
0.1 mg | |
IgM κ |