Learn More
anti-Ig, PE-CF594, Clone: R3-34, BD
Marca: BD Biosciences 562309
665.54 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Host Species: Rat
Clone: R3-34
Isotype: IgG1, κ
Immunogen: Mouse immunoglobulin
Flow Cytometry, Isotype Control
Specifica
Flow Cytometry, Immunocytology | |
0.2mg/mL | |
Rat | |
Affinity Purified | |
4°C |
R3-34 | |
PE-CF594 | |
Mouse Immunoglobulin | |
0.1 mg | |
IgG1 κ |