Learn More
hCG Holo c3 Monoclonal Antibody (INN-hCG-45), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque:  Invitrogen MA125112
Code produit. 11584882
  • 516.00€ / 250µg
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
MA1-25112 detects hCG Holo c3 from human samples.
Human chorionic gonadotropin (hCG) is a glycoprotein hormone produced by trophoblastic cells of the placenta beginning 10 to 12 days after conception. Maintenance of the fetus in the first trimester of pregnancy requires the production of hCG, which binds to the corpus luteum of the ovary which is stimulated to produce progesterone which in turn maintains the secretory endometrium.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
hCG Holo c3
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 0.09% sodium azide
Mouse
Protein A
RUO
Human
Antibody
IgG1
ELISA, Radioimmune Assays (RIA)
INN-hCG-45
Unconjugated
CGB; CGB3; CGB5; CGB7; CGB8; CG-beta; choriogonadotropin subunit beta; Choriogonadotropin subunit beta 3; chorionic gonadotrophin chain beta; chorionic gonadotropin beta 3 subunit; chorionic gonadotropin beta chain; chorionic gonadotropin beta subunit; chorionic gonadotropin beta subunit 3; chorionic gonadotropin chain beta; chorionic gonadotropin human; chorionic gonadotropin, beta polypeptide; hCGB; human chorionic gonadotropin
Human Chorionic Gonadotropin.
250 μg
Primary
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis