Learn More
Dynactin 3 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Invitrogen PA530437
Code produit. 13404937
  • 520.00€ / 100µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Recommended positive controls: A549, HeLa, HepG2, HCT116. Predicted reactivity: Mouse (81%), Rat (81%), Rhesus Monkey (84%), Bovine (80%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.
This gene encodes the smallest subunit of dynactin, a macromolecular complex consisting of 10 subunits ranging in size from 22 to 150 kD. Dynactin binds to both microtubules and cytoplasmic dynein. It is involved in a diverse array of cellular functions, including ER-to-Golgi transport, the centripetal movement of lysosomes and endosomes, spindle formation, cytokinesis, chromosome movement, nuclear positioning, and axonogenesis. This subunit, like most other dynactin subunits, exists only as a part of the dynactin complex. It is primarily an alpha-helical protein with very little coiled coil, and binds directly to the largest subunit (p150) of dynactin. Alternative splicing of this gene generates 2 transcript variants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Dynactin 3
Polyclonal
Unconjugated
DCTN3
DCTN22; DCTN-22; DCTN3; dynactin 3; dynactin 3 (p22); dynactin complex subunit 22 kDa subunit; dynactin light chain; dynactin light chain (P24); dynactin light chain p24; Dynactin subunit 3; MGC111190; p22; p24; p24 dynactin light chain
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
11258
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Western Blot
1 mg/mL
PBS with 1% BSA, 20% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
O75935
DCTN3
Full length human DCTN3 Recombinant protein.
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis