Learn More
DAK Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Invitrogen PA527842
Code produit. 13431987
  • 516.00€ / 100µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Recommended positive controls: HepG2, Raji. Predicted reactivity: Mouse (82%), Rat (83%), Chimpanzee (100%), Bovine (89%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.
This gene is a member of the family of dihydroxyacetone kinases, which have a protein structure distinct from other kinases. The product of this gene phosphorylates dihydroxyacetone, and also catalyzes the formation of riboflavin 4',5'-phosphate (aka cyclin FMN) from FAD. Several alternatively spliced transcript variants have been identified, but the full-length nature of only one has been determined.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
DAK
Polyclonal
Unconjugated
TKFC
ATP-dependent dihydroxyacetone kinase; BC021917; bifunctional ATP-dependent dihydroxyacetone kinase/FAD-AMP lyase (cyclizing); Dak; DHA kinase; Dha kinase/FMN cyclase; dihydroxyacetone kinase 2 homolog; dihydroxyacetone kinase 2 homolog (S. cerevisiae); DKFZP586B1621; DKFZP586B1621 protein; FAD-AMP lyase (cyclic FMN forming); FAD-AMP lyase (cyclizing); FAD-AMP lyase cyclic FMN forming; FAD-AMP lyase cyclizing; FMN cyclase; Glycerone kinase; MGC5621; NET45; RGD1311026; testis tissue sperm-binding protein Li 84P; TKFC; Triokinase; triokinase and FMN cyclase; triokinase, FMN cyclase; triokinase/FMN cyclase; Triose kinase; zgc:153296
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
26007
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.76 mg/mL
0.1M tris glycine with 10% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
Q3LXA3
TKFC
Recombinant fragment corresponding to a region within amino acids 273 and 548 of Human DAK
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis