Learn More
CD11c Mouse anti-Human, V450, Clone: B-LY6, BD
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  BD Biosciences 560370
262.15 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15890139
  • 263.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
Reacts with the 150kDa adhesion glycoprotein (p150, integrin α chain) expressed on NK cells, a subset of B and T cells, monocytes, granulocytes and macrophages. It associates with CD18 to form the CD11c/CD18 complex, which binds fibrinogen and has been reported to be a receptor for iC3b and ICAM-1. Reports indicate that CD11c/CD18 may play a role as an adhesion molecule which binds to receptors on stimulated epithelium. The antibody is conjugated to BD Horizon™ V450, which has been developed for use in multicolor flow cytometry experiments and is available exclusively from BD Biosciences. It is excited by the Violet laser Ex max of 406nm and has an Em Max at 450nm. Conjugates with BD Horizon™ V450 can be used in place of Pacific Blue™ conjugates.
Host Species: Mouse
Clone: B-ly6
Isotype: IgG1 κ
Species Reactivity: Human
Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
CD11c
Monoclonal
Violet Fluor 450 (V450)
Aqueous buffered solution containing protein stabilizer and ≤0.09% sodium azide.
Spleen Cells from Human with Hairy Cell Leukemia
30 Tests
Immunology
Human
IgG1 κ
Flow Cytometry
B-LY6
ITGAX; AlphaX integrin chain; Axb2; Integrin alpha-X; CR4; Leu M5; SLEB6
Mouse
Affinity Purified
RUO
Primary
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
CD11c Mouse anti-Human, V450, Clone: B-LY6, BD > 30 Tests; V450
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt
For Research Use Only.