Learn More
Anthraquinone, 98%
Codice prodotto. p-3598304 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
1kg
250g
50g
CAS: 84-65-1 | C14H8O2 | 208.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 84-65-1
Formula molecolare C14H8O2
Molecular Weight (g/mol) 208.22
Numero MDL MFCD00001188
InChI Key RZVHIXYEVGDQDX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo anthraquinone, 9,10-anthraquinone, 9,10-anthracenedione, anthradione, hoelite, 9,10-dioxoanthracene, corbit, morkit, 9,10-anthrachinon, anthra-9,10-quinone
PubChem CID 6780
ChEBI CHEBI:40448
SMILES O=C1C2=CC=CC=C2C(=O)C2=CC=CC=C12
Specifica
Materiale o nome chimico Anthraquinone
Punto di fusione 283.0°C to 288.0°C
Colore Green-Yellow to Tan
Punti di ebollizione 379.0°C to 381.0°C
Punto d'infiammabilità 185°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 50 g
Beilstein 07, 781
Fieser 04,20
Indice di Merck 15, 679
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble 0.44g/100g in alcohol (25°C),2.25 in,boiling alcohol; 0.11g/100g in ether (25°C);,0.61g/100g in chloroform (20°C); 0.26g/100g in,benzene (20°C); 0.30g/100g in toluene (25°
IUPAC Name 9,10-dihydroanthracene-9,10-dione
Peso formulazione 208.22
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Anthraquinone
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H350-Può provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Anthraquinone