Learn More
Ansell AlphaTec™ 39-124 Interlock Cotton Lined Nitrile Gloves
Cotton lined, reinforced nitrile gloves provide heavy-duty mechanical and chemical protection for wide variety of work environments.
Marca:  Ansell 39124080
89.02 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 12690882
  • 129.00€ / 12 paia
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 09-07-2025
Aggiungi al carrello
Allerta:
A seguito di un forte aumento della domanda, i tempi di consegna di questo articolo possono essere più lunghi di quanto indicato.
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Liquid and chemical protection
  • Offers optimum comfort for use with long-lasting tasks
  • Enhanced dexterity for high levels of wet and dry grip
Applications:
  • Adjusting panels parts components
  • Applying finish to materials, products
  • Assembly and disassembly of equipment
  • Equipment repair, maintenance
  • Handling materials with sharp or rough edges
  • Oil, fluids and filter change
  • Production line support and maintenance
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
ANSI 4
CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, Category III, EN ISO 374
Green
8
No
Bacteria, Fungi only
Guanto con manichetta
Interlock Knit/Cotton
39-124/8
14 in.
FDA 21 CFR 177.2600
No
ANSI A1
Nitrile
EN 388:4111B, EN 388:4111
JKT
Chemical plants and transportation, chemical processing, Oil refining and Petrochemicals, cleaning and de-greasing, exposure to chemicals, Solvents, hazardous liquids, PVC cements or standing Water, janitorial and maintenance work
Rough
Lined
AlphaTech™ 39-124
35 cm