Learn More
Ansell Guanti ultra-igienici Nitrilite™ Silky
BIOPHARMA
Codice prodotto. 12372219 Sfoglia Tutto Ansell Prodotti
Click to view available options
Size:
X-Small
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
Per una migliore manualità e un comfort di lunga durata. I guanti ultra-igienici Ansell Edmont™ Nitrilite™ Silky sono ideali per tutte le applicazioni che richiedano la massima igiene e per lavorazioni elettroniche delicate che richiedono bassi livelli di particolati e di estraibili, ad esempio la produzione di unità disco, semiconduttori, pannelli piatti e dispositivi elettrici.
Non-sterile cleanroom gloves feature dexterity, comfort, and long wear potential. Designed for use in Class 10 (ISO 4) cleanroom environments.
  • Class 10 (ISO 4) cleanroom compatibility
  • Low ionic content and particulate levels
  • Latex-free, accelerator-free
  • Type I and Type IV allergy risks eliminated
  • For use in biotechnology, medical device, electronics
Order Info
50 guanti sigillati sottovuoto in sacchetto in plastica non stampato, due sacchetti in plastica sigillati in imballaggio principale compatibile con camera sterile.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità FDA 21 CFR 177.2600
Certifications/Compliance (Europe) Category III, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016
Chemotherapeutic Rated Yes
Chlorinated Yes
Cleanroom Class Class 10 (ISO 4)
Accelerator Free Yes
AQL 1.5
Colore Bianco naturale
Monouso Single-use
Finitura esterna Antiscivolo
Finger Thickness (English) 4.9 mil
Finger Thickness (Metric) 0.13 mm
Hand Ambidestri
Latex Free
Materiale Gomma nitrilica
Palm Thickness (English) 4.3 mil
Palm Thickness (Metric) 0.11 mm
Powdered Powder Free
Size Medium
Sterilità Non-sterile
Spessore (sistema imperiale) 5 mil
Spessore (sistema metrico) 0.13 mm
Stile polso guanto Con bordino
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001:2015
Modello 93-401
Serie Nitrilite™ 93-401
Lunghezza (sistema imperiale) 12 in.
Lunghezza (sistema metrico) 30.48 cm