Learn More
Ansell Guanti leggeri e resistenti al taglio HyFlex™
Per una manualità come a mani nude, con rivestimento di 18 gauge per attività leggere. I guanti leggeri e resistenti al taglio Ansell™ HyFlex™ 11-518 soddisfano gli standard di protezione antitaglio ANSI di livello 2.
209.00€
Specifica
ANSI Abrasion Rating ANSI 3
Certifications/Compliance (Europe) CE, EN 420:2003 + A1:2009; Category II
Struttura Knit
Coating Material Poliuretano
Colore Blu
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
12608665
Vedere i documenti
Ansell
11518060
6
209.00€
12 paia
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
12628665
Vedere i documenti
Ansell
11518080
8
209.00€
12 paia
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
12638665
Vedere i documenti
Ansell
11518090
9
209.00€
12 paia
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
12648665
Vedere i documenti
Ansell
11518100
10
209.00€
12 paia
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
12658665
Vedere i documenti
Ansell
11518110
11
209.00€
12 paia
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 08-08-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Manualità come a mani nude, per una tattilità elevata
  • Guanti di prima commercializzazione per fornire un livello di taglio 2 ANSI™ in uno stile a 18 calibri
  • Diamond Technology Dyneema™ offre un rapporto elevato di taglio/manualità, che unisce sicurezza e comfort
  • Le fibre pure e morbide Diamond Technology Dyneema sono traspiranti e mantengono le mani fresche e asciutte
  • D3 Pinky corrisponde al colore naturale della mano
  • Rivestimento sottile in poliuretano
  • Il rivestimento consente una tattilità elevata
  • L'elevata resistenza all'abrasione estende la durata dei guanti
Compliance
Anti-taglio ANSI™ di livello 2.
Specifica
Specifica
ANSI 3
Knit
Blu
Specific
Cut-resistant Gloves
Assemblaggio finale, manipolazione e assemblaggio di pezzi taglienti piccoli e ultrasottili, assemblaggio di manufatti stampati a iniezione, lavorazione di leghe di metallo speciali
Polsini elasticizzati in maglia
Nylon, Spandex, Dyneema™
Case
HyFlex™ 11-518
8.2 in.
CE, EN 420:2003 + A1:2009; Category II
Poliuretano
EN388 livello 3
Nylon, Spandex, Dyneema Diamond, Polyurethane
EN 388:3X31B, EN 388:3331
Unisex
Rough
Lined
ANSI/ISEA 105-16 Level 1
Wing
Da 210 a 265 mm