Learn More
Ansell Guanti in neoprene sterili DermaShield™ Exam
BIOPHARMA
Sterile neoprene (polychloroprene) cleanroom gloves are free of proteins and accelerators. Suitable for use in aseptic and Class 100/ISO 5 cleanroom environments.
714.00€
Specifica
Certificazione/Conformità 21 CFR 820 Quality System Regulations, ASTM D3577, ASTM D7160, ASTM D6978-05, ISO 10282, ISO 11193, ISO 13485, ISO 14001
Certifications/Compliance (Europe) CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 556-1:2001, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016
Chemotherapeutic Rated Yes
Chlorinated Yes
Cleanroom Class Class 100 (ISO 5)
Visualizza altre specifiche
Prodotti 7
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
11706713
BIOPHARMA
Vedere i documenti
Ansell
73701060
6
714.00€
200 paia
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 25-09-2025
Aggiungi al carrello
11716713
BIOPHARMA
Vedere i documenti
Ansell
73701065
6.5
714.00€
200 paia
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
11726713
BIOPHARMA
Vedere i documenti
Ansell
73701070
7
714.00€
200 paia
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
11736713
BIOPHARMA
Vedere i documenti
Ansell
73701075
7.5
714.00€
200 paia
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
11746713
BIOPHARMA
Vedere i documenti
Ansell
73701080
8
714.00€
200 paia
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
11756713
BIOPHARMA
Vedere i documenti
Ansell
73701085
8.5
714.00€
200 paia
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
12465090
BIOPHARMA
Vedere i documenti
Ansell
73701090
9
714.00€
200 paia
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 05-08-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Sterile disposable gloves feature a unique neoprene formulation for greater durability and puncture resistance.
  • Offers high levels of chemical splash resistance protecting from various hazards.
  • Beaded cuff designed with SUREFIT™ technology prevents cuffs from rolling down.
  • Latex-free and chemical accelerator-free eliminates Type I and Type IV allergy risks.
  • Recommended for transferring liquids and solids, sample taking, blending, compounding, and aseptic filling/labeling.
Specifica
Specifica
21 CFR 820 Quality System Regulations, ASTM D3577, ASTM D7160, ASTM D6978-05, ISO 10282, ISO 11193, ISO 13485, ISO 14001
Yes
Class 100 (ISO 5)
0.65
Single-use
8.3 mil
Specific
Polychloroprene
0.18 mm
Sterile
0.19 mm
73-701
17 MPa
29.5 cm
CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 556-1:2001, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016
Yes
Yes
Green
No Texture
0.19 mm
7 mil
Powder Free
8.3 mil
ISO 9001:2015
TouchNTuff™ 73-701
11.6 in.