Learn More
Ansell AlphaTec™ 38-612 Butyl Viton Chemical Resistant Gloves
Butyl and viton industrial gloves offer advanced chemical resistance, protecting against aliphatic, halogenated and aromatic hydrocarbons, as well as concentrated mineral acids.
236.00€
Specifica
ANSI Abrasion Rating | ANSI 3 |
---|---|
Certifications/Compliance (Europe) | CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009; Category III |
Chlorinated | No |
Applicazioni | Industrial |
Colore | Black |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15806942
|
Ansell
38612100 |
10 |
236.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 10-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Gloves offer advanced chemical resistance and feature a 0.3mm butyl-viton layer.
- Designed with a naturally curved ergonomic shape to enhance comfort, ensure dexterity, and make donning and doffing easier.
- Recommended for automotive, life sciences, chemical, and emergency medical service industries.
Specifica
ANSI 3 | |
No | |
Black | |
Viton, Butyl | |
0.30 mm | |
No | |
BCFLPST | |
Con bordino | |
Unlined | |
12 in. |
CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009; Category III | |
Industrial | |
Sì | |
11 mil | |
EN 388:1010, EN 388:1010X | |
Type A | |
Bacteria, Fungi only | |
Smooth | |
38-612 | |
30.4 cm |