Learn More
Ansell AccuTech™ 91-225 Sterile Latex Cleanroom Gloves
Thick, clean, and sterile latex with a hand-specific design for comfort and dexterity. Recommended for Class 100/ISO 5 cleanroom environments.
Marca: Ansell 91225090
445.60 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Sterilizzati mediante irraggiamento gamma e resistenti alla perforazione
- Il lattice conferisce maggiore flessibilità, elasticità e sensibilità tattile
- Il ridotto contenuto di proteine riduce al minimo il rischio di allergie di tipo I
- Colore naturale
- Lunghezza: 11.8 poll. (300 mm)
- Confezionamento: 200/scatola.
- Per operazioni complicate
Certificato di conformità (COC) disponibile.
Utilizzi:
produzione farmaci, produzione dispositivi medici e biotecnologie.
Certifications
510K approvato per uso medico
Specifica
21 CFR 820 Quality System Regulations, AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D7160 | |
No | |
Class 100 (ISO 5) | |
1 | |
Natural | |
Partially Textured | |
0.23 mm | |
No | |
9.1 mil | |
Powder Free | |
Sterile | |
0.23 mm | |
Smooth | |
91-225 | |
24 MPa | |
30 cm |
CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, EN 556, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016 | |
Yes | |
No | |
Latex | |
Single-use | |
9.1 mil | |
Specific | |
Latex | |
0.23 mm | |
9 | |
9.1 mil | |
Straight | |
ISO 9001:2015 | |
AccuTech™ 91-225 | |
11.8 in. |
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
2406017304 | Certificato di Irradiazione | 04/06/2025 | 91225090 |
2405072204 | Certificato di Irradiazione | 12/03/2025 | 91225090 |
2406017304 | Certificato di conformità | 04/06/2025 | 91225090 |
2405072204 | Certificato di conformità | 12/03/2025 | 91225090 |
2310540004 | Certificato di sterilità | 21/11/2023 | 91225090 |