Learn More
Ansell AccuTech™ 91-225 Sterile Latex Cleanroom Gloves
BIOPHARMA
Thick, clean, and sterile latex with a hand-specific design for comfort and dexterity. Recommended for Class 100/ISO 5 cleanroom environments.
Marca:  Ansell 91225085
445.60 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 12425100
  • 673.92€ / 200 paia
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Sterilizzati mediante irraggiamento gamma e resistenti alla perforazione
  • Il lattice conferisce maggiore flessibilità, elasticità e sensibilità tattile
  • Il ridotto contenuto di proteine riduce al minimo il rischio di allergie di tipo I
  • Colore naturale
  • Lunghezza: 11.8 poll. (300 mm)
  • Confezionamento: 200/scatola.
  • Per operazioni complicate
Certificato di conformità (COC) disponibile.
Utilizzi:
produzione farmaci, produzione dispositivi medici e biotecnologie.
Certifications
510K approvato per uso medico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
21 CFR 820 Quality System Regulations, AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D7160
No
Class 100 (ISO 5)
1
Naturale
Partially Textured
0.23 mm
No
9.1 mil
Powder Free
Sterile
0.23 mm
Smooth
91-225
24 MPa
30 cm
CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, EN 556, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016
Yes
No
Latex
Single-use
9.1 mil
Specific
Gomma naturale
0.23 mm
8.5
9.1 mil
Straight
ISO 9001:2015
AccuTech™ 91-225
11.8 in.